Merck
24447
SGE-Nadeln für RN-Spritzen
volume 25-500 μL, needle size 25 ga, needle L × O.D. 50 mm × 0.50 mm
Synonym(e):
ERS.NADEL N25/500-5, 5 Stück
About This Item
UNSPSC-Code:
41122001
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Materialien
bevel tip stainless steel needle (point style 2)
Kanülengröße
25 ga
Beschreibung
N25/500-5
replacement needles
Verpackung
pkg of 5 ea
Hersteller/Markenname
SGE 038110
Kanüle L × AD
50 mm × 0.50 mm
Volumen
25-500 μL
Kompatibilität
for use with SGE 25R
Allgemeine Beschreibung
RN syringes allow easy replacement of needles that get damaged in the field. The needle is seated at zero graduation mark.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)