Merck
24111
Supelco
SP®-2380 GC-Kapillarsäule
L × I.D. 60 m × 0.25 mm, df 0.20 μm
About This Item
UNSPSC-Code:
41115710
eCl@ss:
32119290
Materialien
fused silica
Agentur
meets requirements for USP G48
Parameter
≤25-275 °C temperature (isothermal or programmed)
Beta-Wert
313
df
0.20 μm
Methode(n)
gas chromatography (GC): suitable
L × ID
60 m × 0.25 mm
Aktive Matrixgruppe
Stabilized; poly(90% biscyanopropyl/10% cyanopropylphenyl siloxane) phase
Anwendung(en)
agriculture
chemicals and industrial polymers
clinical
food and beverages
Säulenart
capillary highly polar
Allgemeine Beschreibung
Anwendung: Eine hochpolare Cyanosiloxan-Säule, die häufig bei der Trennung von geometrischen (cis/trans) Fettsäuremethylester (FAME)-Isomeren als Gruppe verwendet wird. Darüber hinaus eignet sie sich für Anwendungen, bei denen eine hochpolare universell einsetzbare Säule mit guter thermischer Stabilität benötigt wird.
USP-Code: Diese Säule erfüllt die Anforderungen von USP G48.
Phase:
  • Stabilisiert
  • Poly (90 % Biscyanopropyl/10 % Cyanopropylphenyl-Siloxan)
Temp.- Grenzen:
  • Umgebungstemperatur bis 275 °C (isothermal oder programmiert)
Anwendung
  • Die SP®-2380-Kapillarsäule eignet sich für die Bestimmung der Fettsäurenzusammensetzung in Rohöl mittels Gaschromatographie und wird zusammen mit der Normalphasen- und Umkehrphasen-Hochleistungsflüssigkeitschromatographie (HPLC) verwendet, um Inhalt und Zusammensetzung der Tocopherole, Sterole und Phospholipide in Sojabohnenöl aus genetisch veränderten Sojabohnen zu untersuchen.
  • Sie eignet sich auch für die Identifizierung von Fettsäurenmethylestern in Säugetierproben mittels schneller Gaschromatographie.
  • Des Weiteren eignet sie sich für die Bestimmung des Grads der Hydrierung und Isomerisierung während der Hydrierung von Speiseölen mittels kapillarer Gaschromatographie.
  • Vor allem kann sie auch in der Gaschromatographie mit Flammenionisationdetektor (FID) für die Analyse der Zytotoxität von Fettsäuren aus Kernölen, die konjugierte Linolsäuren (CLN) enthalten, auf Maustumor- und humanen Monozytenleukämiezellen verwendet werden.
Sonstige Hinweise
Wir haben eine Reihe von Chromatografiezubehör im Angebot, einschließlich analytische Spritzen
Rechtliche Hinweise
SP is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Choose from one of the most recent versions:
Analysenzertifikate (COA)
Lot/Batch Number
Don't see the Right Version?
If you require a particular version, you can look up a specific certificate by the Lot or Batch number.
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
R Suzuki et al.
Lipids, 36(5), 477-482 (2001-07-04)
The cytotoxicity of fatty acids from seed oils containing conjugated linolenic acids (CLN) was studied. Fatty acids from pomegranate, tung, and catalpa were cytotoxic to human monocytic leukemia cells at concentrations exceeding 5 microM for pomegranate and tung and 10
Fast gas chromatography for the identification of fatty acid methyl esters from mammalian samples.
Stark K and Salem N.
Liposome Technology, 17 (8), 181-181 (2005)
E M Bondia et al.
Journal of chromatography. B, Biomedical applications, 658(2), 369-374 (1994-08-19)
Total fatty acids in plasma of neonates have been analysed as their methyl esters by gas chromatography. They were separated on a capillary column coated with a SP-2380 stationary phase. As little as 100 microliters of plasma is used for
Effect of genetic modification on the content and composition of bioactive constituents in soybean oil.
Mounts TL
Journal of the American Oil Chemists' Society, 73 (5), 581-586 (1996)
Use of capillary gas chromatography for determining the hydrogenation level of edible oils.
Mateja N and Smidovnik A.
Journal of Chromatography A, 767 (1), 335-339 (1997)