Wichtige Dokumente
24048
SPB®-5 Kapillar-GC-Säule
L × I.D. 30 m × 0.32 mm, df 0.25 μm
About This Item
Empfohlene Produkte
Materialien
fused silica
Agentur
meets requirements for USP G27 and G36
Parameter
-60-320 °C temperature (isothermal or programmed)
Beta-Wert
320
df
0.25 μm
Methode(n)
gas chromatography (GC): suitable
L × ID
30 m × 0.32 mm
Aktive Matrixgruppe
Bonded; poly(5% diphenyl/95% dimethyl siloxane) phase
Säulenart
capillary non-polar
Anwendung
H-Sätze
P-Sätze
Gefahreneinstufungen
Aquatic Chronic 2
Lagerklassenschlüssel
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?