Merck
23972
SGE Autosampler-Spritze, SuperfleX Spritze
volume 10 μL, SK-10FX-HP-0.63, needle size 23 ga, needle L 42 mm
About This Item
UNSPSC-Code:
41122001
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Materialien
cone tip stainless steel needle (point style 1)
Kanülengröße
23 ga
Leistungsmerkmale
needle type FX (cemented needle)
syringe type SuperfleX
Verpackung
pkg of 6 ea
Hersteller/Markenname
SGE 002838
Kanüle L
42 mm
Volumen
10 μL
Kompatibilität
for use with Agilent/HP 7673 and 7683 autosampler
Rechtliche Hinweise
SuperfleX is a trademark of SGE Analytical Science Pty Ltd.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)