Wichtige Dokumente
21104
GC stationäre Phase
phase OV-1, bottle of 10 g
About This Item
Empfohlene Produkte
Agentur
meets requirements for USP G2
Verpackung
bottle of 10 g
Parameter
100-350 °C temp. range
Methode(n)
gas chromatography (GC): suitable
Aktive Matrixgruppe
OV-1 phase
Löslichkeit
chloroform, toluene: soluble
Säulenart
packed GC
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
214.0 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
101.1 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)