21028
GC stationäre Phase
phase Carbowax 1540, pkg of 50 g
About This Item
Empfohlene Produkte
Verpackung
pkg of 50 g
Parameter
50-175 °C temp. range
Methode(n)
gas chromatography (GC): suitable
Aktive Matrixgruppe
Carbowax 1540 phase
Löslichkeit
chloroform: soluble
Säulenart
packed GC
Allgemeine Beschreibung
Anwendung
Nur Kit-Komponenten
- Carbowax® 1540
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
281.5 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
138.6 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Choose from one of the most recent versions:
Analysenzertifikate (COA)