20329
Porapak™ poröses Polymeradsorbens
matrix Porapak P, 100-120 mesh, bottle of 75 cc
About This Item
Empfohlene Produkte
Form
solid
Verpackung
bottle of 75 cc
Parameter
250 °C temp. limit
Methode(n)
gas chromatography (GC): suitable
Oberflächenbereich
~150 m2/g
Matrix
Porapak P
Partikelgröße
100-120 mesh
Dichte
~0.26 g/mL (free fall density)
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
Weitere Informationen über unsere Adsorbenzien finden Sie auf sigma-aldrich.com/adsorbents
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Choose from one of the most recent versions:
Analysenzertifikate (COA)