Merck
Z743428
Laser Cryo-Tags®
red, L × W 2.625 in. × 1.0 in., pkg of 600 labels 20 sheets of 30 labels
Synonym(e):
cryogenic vial labels, freezer labels
Größe auswählen
600 EA
75,20 €
75,20 €
Versandbereit am09. April 2025Details
Größe auswählen
Ansicht ändern
600 EA
75,20 €
About This Item
UNSPSC-Code:
41103032
NACRES:
NB.35
75,20 €
Versandbereit am09. April 2025Details
Verpackung
pkg of 600 labels 20 sheets of 30 labels
Hersteller/Markenname
Diversified Biotech LCRY-1258-R
Methode(n)
cryopreservation: suitable
L × B
2.625 in. × 1.0 in.
Farbe
red
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
Laser Cryo-Tags-Etikettenbögen wurden speziell für permanenten Laserdruck entwickelt. Hält sowohl den Bedingungen zur kryogenen Langzeitlagerung als auch zur herkömmlichen Gefrierlagerung stand. Kryogene Etiketten sind chemisch inert und verfügen über einen lösungsmittelbeständigen Klebstoff, der auf kryogenen Fläschchen, Mikroröhrchen, Reagenzröhrchen, Glasfläschchen, Bechergläsern und Metallgestellen haftet. Auch beständig gegen Blitz-/Schockgefrieren in flüssigem Stickstoff, kochende Wasserbäder bei 100 °C und Trockenhitze bis zu 150 °C.
Leistungsmerkmale und Vorteile
  • Halten Temperaturen von -196 °C bis 150 °C stand, wie etwa flüssigem und gasförmigem Stickstoff, kochenden Wasserbädern (100 °C), Autoklavieren und moderaten Ofentemperaturen (150 °C).
  • Chemisch inert, beständig gegen die meisten organischen Lösungsmittel und Ätzmittel.
  • Haften auf den meisten Kunststoffen, Glas und Metallen, ohne zu reißen, abzublättern oder sich zu zersetzen.
  • Die hitzebeständigen, flach bleibenden Bögen sind speziell beschichtet, um Laserdruck zu ermöglichen, und bleiben in Laserdruckern nicht hängen.
  • Hergestellt aus einem flexiblen Polyolefin†-Etikettenmaterial und Acrylklebstoff.
  • Diese einzigartige Kombination weitet und zieht sich mit Temperaturschwankungen zusammen, was eine stets starke Klebeverbindung gewährleistet.
Rechtliche Hinweise
Cryo-Tags is a registered trademark of Diversified Biotech
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)