Z743341
Laser Cryo-Babies®
red, L × W 1.28 in. × 0.50 in., pkg of 1700 pkg
Synonym(e):
cryogenic vial labels, freezer vial labels
Größe auswählen
75,20 €
Größe auswählen
About This Item
75,20 €
Empfohlene Produkte
Verpackung
pkg of 1700 pkg
Hersteller/Markenname
Diversified Biotech LCRY-1700-R
Parameter
70 to -196 °C temp. range
Methode(n)
cryopreservation: suitable
L × B
1.28 in. × 0.50 in.
Farbe
red
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
Leistungsmerkmale und Vorteile
- Halten Temperaturen von –196 °C bis 150 °C stand, wie etwa flüssigem und gasförmigem Stickstoff, kochenden Wasserbädern (100 °C), Autoklavieren und moderaten Ofentemperaturen (150 °C).
- Chemisch inert, beständig gegen die meisten organischen Lösungsmittel und Ätzmittel.
- Haften auf den meisten Kunststoffen, Glas und Metallen, ohne zu reißen, abzublättern oder sich zu zersetzen.
- Die hitzebeständigen, flach bleibenden Bögen sind speziell beschichtet, um Laserdruck zu ermöglichen, und bleiben in Laserdruckern nicht hängen.
- Hergestellt aus einem flexiblen Polyolefin†-Etikettenmaterial und Acrylklebstoff.
- Diese einzigartige Kombination weitet und zieht sich mit Temperaturschwankungen zusammen, was eine stets starke Klebeverbindung gewährleistet
Rechtliche Hinweise
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)