Merck
L4164
Laser Cryo-Babies®
yellow, L × W 1.28 in. × 1/2 in.
Synonym(e):
cryogenic vial labels, freezer vial labels
Größe auswählen
1 PKG
75,20 €
75,20 €
Versandbereit am08. April 2025Details
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 PKG
75,20 €
About This Item
UNSPSC-Code:
55121611
NACRES:
NB.35
75,20 €
Versandbereit am08. April 2025Details
Materialien
polyolefin
yellow
Verpackung
pack of 1,700 (85 labels per sheet)
Hersteller/Markenname
Diversified Biotech LCRY-1700-Y
Parameter
70 to -196 °C temp. range
Methode(n)
cryopreservation: suitable
L × B
1.28 in. × 1/2 in.
Allgemeine Beschreibung
Beschriftung einer großen Anzahl von 1,5-ml- oder 2-ml-Mikrozentrifugenröhrchen mit dem Komfort und der Automatisierung der Textverarbeitung. Chemisch inerte Etiketten haften fest und überstehen Autoklavieren, Einfrieren (einschließlich flüssigem Stickstoff), die meisten organischen Lösungsmittel und Ätzmittel. Die Bögen sind speziell für den Laserdruck beschichtet. Die dünne Folie und der nicht migrierende Klebstoff sorgen dafür, dass die beschrifteten Röhrchen nicht im Zentrifugenrotor festkleben.
Leistungsmerkmale und Vorteile
  • Halten Temperaturen von –196 °C bis 150 °C stand, wie etwa flüssigem und gasförmigem Stickstoff, kochenden Wasserbädern (100 °C), Autoklavieren und moderaten Ofentemperaturen (150 °C).
  • Chemisch inert, beständig gegen die meisten organischen Lösungsmittel und Ätzmittel.
  • Haften auf den meisten Kunststoffen, Glas und Metallen, ohne zu reißen, abzublättern oder sich zu zersetzen.
  • Die hitzebeständigen, flach bleibenden Bögen sind speziell beschichtet, um Laserdruck zu ermöglichen, und bleiben in Laserdruckern nicht hängen.
  • Hergestellt aus einem flexiblen Polyolefin†-Etikettenmaterial und Acrylklebstoff.
  • Diese einzigartige Kombination weitet und zieht sich mit Temperaturschwankungen zusammen, was eine stets starke Klebeverbindung gewährleistet
Rechtliche Hinweise
Cryo-Babies is a registered trademark of Diversified Biotech
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)