Merck
Z741669
Sartorius VALUEPAK pipette tips
volume range 0.1-10 μL
Größe auswählen
9600 EA
609,00 €
609,00 €
Voraussichtliches Versanddatum22. Mai 2025
Größe auswählen
Ansicht ändern
9600 EA
609,00 €
About This Item
UNSPSC-Code:
41121600
NACRES:
NB.01
609,00 €
Voraussichtliches Versanddatum22. Mai 2025
Materialien
colorless
Sterilität
non-sterile
Leistungsmerkmale
DNase free
RNase free
barrier: no
endotoxin free
Verpackung
pack of 960 ea (Refil)
pkg of (refill Tower)
Hersteller/Markenname
Sartorius 790012MAX
Maximales Volumen
10 μL
Volumenbereich
0.1-10 μL
Volumen
0.1—10 μL
Allgemeine Beschreibung
Large value packs of tips with the perfect tip fitting and sealing to the pipetter. This gives you the best possible accuracy and precision at the best possible price. Compatible with Optiload feature in Biohit Picus, eLINE®, mLINE® and Proline® Plus pipetters, enabling ergonomic and light tip attachment and ejection.
Sonstige Hinweise
Browse all pipette tips
Rechtliche Hinweise
Proline is a registered trademark of Sartorius Biohit Liquid Handling Oy
eLINE is a registered trademark of Sartorius Biohit Liquid Handling Oy
mLINE is a registered trademark of Sartorius Biohit Liquid Handling Oy
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)