Z740447
Eppendorf® Reference® 2 Variable Volume Pipettor
volume - 0.1–2.5 μL, 0.5–10 μL, 10–100 μL, 100–1,000 μL, pack of 4 ea
Synonym(e):
Eppendorf Variable Volume Pipette
About This Item
Empfohlene Produkte
Leistungsmerkmale
electronic: no
single-channel
Verpackung
pack of 4 ea
Hersteller/Markenname
Eppendorf® 2231302001
Messbereich Volumen
0.1-2.5 μL
0.5-10 μL
10-100 μL
100-1000 μL
Volumen
1000 μL
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
These levels of security make the Reference 2 ideal for use with precious liquids, or in any application requiring extremely high levels of accuracy. When there can be no compromise on quality and reproducability, Eppendorf′s new Reference 2 is an ideal instrument for these liquid handling applications.
Verwandter Inhalt
FAS, auch „Forever Chemicals“ (oder ewige Chemikalien) genannt, verbleiben in der Umwelt und stellen ein Gesundheitsrisiko dar. Entdecken Sie unsere Tools für die Umweltüberwachung zur Quantifizierung von PFAS, die Forscher, Aufsichtsbehörden und Labore bei der Prüfung auf PFAS unterstützen.
FAS, or 'forever chemicals,' persist in the environment and pose risks to human health. Discover our environmental monitoring tools for PFAS quantification, aiding researchers, regulators, and labs in testing for PFAS.