Merck
EP3123000926
Eppendorf Research® Plus G
3-pack, option 3, 100-1000 uL/0,5-5 mL/1-10 mL, includes epT.I.P.S.® box
Synonym(e):
Adjustable volume pipette
Größe auswählen
1 EA
784,00 €
784,00 €
Versandbereit am25. April 2025Details
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 EA
784,00 €
About This Item
UNSPSC-Code:
41121500
NACRES:
NB.01
784,00 €
Versandbereit am25. April 2025Details
Leistungsmerkmale
single-channel
3-pack, option 3, 100-1000 uL/0,5-5 mL/1-10 mL, includes epT.I.P.S.® box
Verpackung
pack of 1 kit
Hersteller/Markenname
Eppendorf® 3123000926
Volumen
0.5 × 10 μL
1 × 10 mL
10 mL × 100 mL
Allgemeine Beschreibung
Die mechanische Pipette Eppendorf Research Plus ist das Ergebnis von über 50 Jahren Innovation für die Handhabung von Flüssigkeiten und eine der weltweit meistverwendeten Pipetten. Sie ist eine der sichersten und ergonomischsten Pipetten auf dem Markt. Die Research Plus Microliter-Pipette schützt die Gesundheit unsere Kunden bei ihrer täglichen Arbeit im Labor. Unter allen Eppendorf Produktreihen haben die Research Plus Pipetten das geringste Gewicht und erfordern den geringsten Kraftaufwand bei der Betätigung. Ein noch geringerer Kraftaufwand ist nur mit unseren elektronischen Eppendorf-Pipetten möglich. Attraktive Merkmale dieser Pipetten sind ausgezeichnete Flexibilität und eine Auswahl an Einkanal-Pipetten mit festem oder variablem Volumen sowie Multikanal-Pipetten mit 8, 12, 16 und 24 Kanälen.
Produktmerkmale
Es ist ein gutes Gefühl, zu wissen, dass man die richtige Wahl getroffen hat – zu wissen, dass man mit den modernsten Pipetten der Welt arbeitet. Ein federgelagerter Spitzenkegel, eine sekundäre Kalibrieroption, eine optimiere Volumenanzeige – all das in einer ultraleichten, voll autoklavierbaren Pipette: Das ist die Eppendorf Research Plus Pipette.
Preisgekröntes Produkt
Die mechanische Pipette Research Plus wurde mit dem bronzenen Qualitätssiegel ausgezeichnet. Diese Qualitätssiegel werden den obersten 0,1 % von Laborprodukten verliehen, die kontinuierlich die besten Benutzerrezensionen erhalten haben. Diese Auszeichnung ist dafür bekannt, dass sie Wissenschaftlern unschätzbare Einblicke vermittelt und ihnen bei der Wahl des besten Laborprodukts für ihr Arbeitsumfeld hilft.
Rechtliche Hinweise
Eppendorf is a registered trademark of Eppendorf AG
Eppendorf Research is a registered trademark of Eppendorf AG
epT.I.P.S. is a registered trademark of Eppendorf AG
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)