Merck
Z740298
Metal strips for RotoFlex® Plus magnetic platform
size 10 cm × 1.7 cm, pack of 4 ea
Größe auswählen
4 EA
16,10 €
16,10 €
Check Cart for Availability
Größe auswählen
Ansicht ändern
4 EA
16,10 €
About This Item
UNSPSC-Code:
41100000
NACRES:
NB.73
16,10 €
Check Cart for Availability
Verpackung
pack of 4 ea
Hersteller/Markenname
Cole Parmer 439743
Größe
10 cm × 1.7 cm
Allgemeine Beschreibung
Adapt to different racks without tools to accommodate a wide range of tubes
Leistungsmerkmale und Vorteile
  • quickly and easily switch rotisseries for enhanced versitility
  • compatible with the RotoFlex and RotoFlex Plus systems
Rechtliche Hinweise
RotoFlex is a registered trademark of Argos Technologies, Inc.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)