Merck
Z742710
BenchMixer XLQ QuEChERs Shaker/Vortexer, tube rack for 7 x 50 mL tubes, PP
Größe auswählen
1 EA
48,50 €
48,50 €
Versandbereit am14. April 2025Details
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 EA
48,50 €
About This Item
UNSPSC-Code:
41103816
NACRES:
NB.73
48,50 €
Versandbereit am14. April 2025Details
Materialien
polypropylene
Produktlinie
BenchMixer
Methode(n)
QuEChERS: suitable
Allgemeine Beschreibung
Foam tube horizontal tube rack to hold 7x50ml tubes for QuEChERs applications in Benchmixer XLQ shaker/vortexer.
Rechtliche Hinweise
Benchmixer is a trademark of Benchmark Scientific, Inc.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)