Merck
Z728802
Hettich® adapter for 15 mL conical tubes
for ROTANTA 460/460R and ROTINA 38/38R Centrifuges, Adapter for 7 x 15 mL Conical Tubes 17 x 120 mm
Synonym(e):
Hettich® centrifuge adapters
Größe auswählen
1 EA
114,00 €
114,00 €
Voraussichtliches Versanddatum01. Juni 2025
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 EA
114,00 €
About This Item
UNSPSC-Code:
41103911
NACRES:
NB.82
114,00 €
Voraussichtliches Versanddatum01. Juni 2025
Leistungsmerkmale
Holds 15 mL tubes
Verpackung
pack of 1 ea
Hersteller/Markenname
Hettich 6306
Methode(n)
centrifugation: suitable
Kompatibilität
for use with 5051 (bucket)
Verwandte Kategorien
Rechtliche Hinweise
Hettich is a registered trademark of Andreas Hettich GmbH & Co. KG
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)