Merck
EP5702747009
Eppendorf® Fixed-angle rotor
F-45-18-17 Cryo, without lid
Größe auswählen
1 EA
537,00 €
537,00 €
Check Cart for Availability
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 EA
537,00 €
About This Item
UNSPSC-Code:
41103909
NACRES:
NB.82
537,00 €
Check Cart for Availability
Leistungsmerkmale
to hold 18 x tubes with screw cap (max o.d. 17 mm)
F-45-18-17 Cryo, without lid
Verpackung
pack of 1 ea
Hersteller/Markenname
Eppendorf® 5702747009
Parameter
4,400 max. RCF (1,970 xg)
Methode(n)
centrifugation: suitable
Kompatibilität
for use with centrifuge models 5702/5702R/5702RH
Allgemeine Beschreibung
Fixed angle rotors for use with Eppendorf centrifuge models.
Rechtliche Hinweise
Eppendorf is a registered trademark of Eppendorf AG
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)