Merck
Z722758
Hettich® MIKRO 220/220R centrifuge accessories
for MIKRO 220R Centrifuge, Fixed Angle Rotor, 12 place
Größe auswählen
1 EA
448,00 €
448,00 €
Versandbereit am07. April 2025Details
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 EA
448,00 €
About This Item
UNSPSC-Code:
41103900
NACRES:
NB.22
448,00 €
Versandbereit am07. April 2025Details
Leistungsmerkmale
to hold 12 x 15 mL tubes
Verpackung
pack of 1 ea
Hersteller/Markenname
Hettich 1015
Parameter
4,146 max. RCF
Methode(n)
centrifugation: suitable
Kompatibilität
for use with centrifuge models MIKRO 220/220R
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
  • compatible with the MIKRO 220R Centrifuge only
Rechtliche Hinweise
Hettich is a registered trademark of Andreas Hettich GmbH & Co. KG
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)