Merck
Z652180
Hettich® MIKRO 200/200R centrifuge accessories
for MIKRO 200/200R and UNIVERSAL 320/320R Centrifuges, Bio-containment lid for rotors 1420, 2424, 2426; 2430
Größe auswählen
1 EA
154,00 €
154,00 €
Versandbereit am31. März 2025Details
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 EA
154,00 €
About This Item
UNSPSC-Code:
41103913
NACRES:
NB.22
154,00 €
Versandbereit am31. März 2025Details
Leistungsmerkmale
autoclavable aerosol tight
Hersteller/Markenname
Hettich 2425
Methode(n)
centrifugation: suitable
Kompatibilität
for use with MIKRO 200/200R
for use with UNIVERSAL 320/320R
Rechtliche Hinweise
Hettich is a registered trademark of Andreas Hettich GmbH & Co. KG
Erforderlich, aber nicht bereitgestellt
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)