Merck
Z719581
Sorenson low binding standard tips
maximum volume 200 μL, pkg of 96 tips CellRack, non-sterile
Größe auswählen
960 EA
140,00 €
4800 EA
525,00 €
140,00 €
Versandbereit am31. März 2025Details
Größe auswählen
Ansicht ändern
960 EA
140,00 €
4800 EA
525,00 €
About This Item
UNSPSC-Code:
41121600
NACRES:
NB.01
140,00 €
Versandbereit am31. März 2025Details
Materialien
colorless
polypropylene
Sterilität
non-sterile
Leistungsmerkmale
barrier: no
Verpackung
case of 4800 ea (50 racks of 96 tips)
pkg of 96 tips CellRack
pack of 960 ea (10 racks of 96 tips)
Hersteller/Markenname
Sorenson 15270T
Maximales Volumen
200 μL
Volumen
200 μL
Allgemeine Beschreibung
Tips feature a new surface technology designed for pipetting substances which tend to stick to the walls of pipette tips or for pipetting expensive reagents. Universal fit for research-grade pipettors.
Rechtliche Hinweise
Sorenson is a trademark of Sorenson BioScience, Inc.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)