Merck
Z719676
Sorenson low binding standard tips
maximum volume 1000 μL, non-sterile
Größe auswählen
1000 EA
57,80 €
5000 EA
214,00 €
57,80 €
Voraussichtliches Versanddatum25. Mai 2025
Größe auswählen
Ansicht ändern
1000 EA
57,80 €
5000 EA
214,00 €
About This Item
UNSPSC-Code:
41121600
NACRES:
NB.01
57,80 €
Voraussichtliches Versanddatum25. Mai 2025
Materialien
colorless
polypropylene
Sterilität
non-sterile
Leistungsmerkmale
barrier: no
Verpackung
pack of 1000 ea (Bag)
case of 5000 ea (5 bags 1000 tips)
Hersteller/Markenname
Sorenson 10200T
Maximales Volumen
1000 μL
Volumen
1000 μL
Allgemeine Beschreibung
Tips feature a new surface technology designed for pipetting substances which tend to stick to the walls of pipette tips or for pipetting expensive reagents. Universal fit for research-grade pipettors.
Rechtliche Hinweise
Sorenson is a trademark of Sorenson BioScience, Inc.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)