Z710180
Nichipet Eco pipette
volume 20-200 μL
Synonym(e):
Eco pipette
Größe auswählen
614,00 €
Versandbereit am17. April 2025Details
Größe auswählen
About This Item
614,00 €
Versandbereit am17. April 2025Details
Empfohlene Produkte
Beschreibung
With glass tip
Leistungsmerkmale
electronic: no
single-channel
Verpackung
pack of 1 ea
Hersteller/Markenname
Nichiryo 00-NPC-200
Messbereich Volumen
20-200 μL
Volumen
200 μL
Allgemeine Beschreibung
- Glass tip enables totally bias free liquid handling for endocrine disruptors analysis
- 4 sizes cover a wide volume range (20-10000 μL)
- Nozzle with double O-rings enables easy tip fitting/ejection
- Reliable sealing nozzle is PTFE and piston is ceramic
Anwendung
Leistungsmerkmale und Vorteile
- Micropipette provides accuracy and precision
- Glass tips provide reliability and stability
- Glass tips enable bias-free liquid handling for endocrine disruptor studies
- The double-O-ring design enables the attachment of the glass tip to the micropipette
- Made of Polytetrafluoroethylene (PTFE) nozzle and a ceramic piston
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)