Merck
Z706094
Sigma-Aldrich
Sigma-Aldrich® Elektroporationsküvetten
gap width 0.4 cm
Synonym(e):
Electroporation Chamber
Größe auswählen
50 EA
216,00 €
216,00 €
Check Cart for Availability
Größe auswählen
Ansicht ändern
50 EA
216,00 €
About This Item
UNSPSC-Code:
41121813
NACRES:
NB.22
216,00 €
Check Cart for Availability
Kapazität
~800 μL
Allgemeine Beschreibung
Kompatibel mit Elektroporatoren der meisten Marken Für bakterielle Transformationen, eukaryotische Transfektionen und die Elektroporation von Säugetierzellen und Hefen. Hergestellt mit engen Toleranzbereichen für optimale Leistung.
  • 0,1 cm Spaltbreite für Bakterien (weiße Kappe)
  • 0,2 cm Spaltbreite für Hefen (blaue Kappe)
  • 0,4 cm Spaltbreite für Säugetierzellen (rote Kappe)
  • Alle Küvetten sind einzeln abgepackt und mittels g-Bestrahlung sterilisiert.
  • Die Küvetten werden aus Kristall-Styrol hergestellt.
Rechtliche Hinweise
SIGMA-ALDRICH is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Marius W Baeken et al.
Cells, 9(10) (2020-10-22)
Macroautophagy is a conserved degradative process for maintaining cellular homeostasis and plays a key role in aging and various human disorders. The microtubule-associated protein 1A/1B light chain 3B (MAP1LC3B or LC3B) is commonly analyzed as a key marker for autophagosomes