Merck
Z694673
3D Biotek Polycaprolactone (PCL) scaffold inserts
for 3D bioreactor 24 well chamber, fiber diam. ~300 μm
Synonym(e):
3D, 3D Cell Culture
Größe auswählen
10 EA
165,00 €
165,00 €
Check Cart for Availability
Größe auswählen
Ansicht ändern
10 EA
165,00 €
About This Item
UNSPSC-Code:
41122107
NACRES:
NB.22
165,00 €
Check Cart for Availability
Sterilität
sterile
Hersteller/Markenname
3D Biotek PCL303024-BR
Faserdurchm.
~300 μm
Porengröße
300 μm (Fiber spacing)
Bindungsart
non-treated surface
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)