Merck
Z694665
3D Biotek Polycaprolactone (PCL) scaffold inserts
for 3D bioreactor 12 well chamber, fiber diam. ~300 μm, ~ 300 μm spacing
Größe auswählen
10 EA
202,44 €
202,44 €
Listenpreis221,00 €Sparen Sie 8%
Check Cart for Availability
Größe auswählen
Ansicht ändern
10 EA
202,44 €
About This Item
UNSPSC-Code:
41122107
NACRES:
NB.22
202,44 €
Listenpreis221,00 €Sparen Sie 8%
Check Cart for Availability
Materialien
(polycaprolactone (PCL))
Sterilität
sterile
Leistungsmerkmale
lid: no
~ 300 μm spacing
Hersteller/Markenname
3D Biotek PCL303012-BR
Faserdurchm.
~300 μm
Arbeitsvolumen
~300 μL
Porengröße
300 μm (Fiber spacing)
Bindungsart
non-treated surface
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)