Merck
Z666556
Eppendorf® LoBind Mikrozentrifugenröhrchen
DNA/RNA, volume 2.0 mL
About This Item
UNSPSC-Code:
41121703
eCl@ss:
32119210
NACRES:
NB.11
Materialien
cap (attached)
polypropylene
transparent tube
Sterilität
non-sterile
Leistungsmerkmale
RCF 18,000 × g
RNase and DNase free
Verpackung
pack of 250 (5 bags of 50)
Hersteller/Markenname
Eppendorf® 0030 108.078 (European)
Eppendorf® 022431048 (USA)
Volumen
2.0 mL
Allgemeine Beschreibung
  • Minimierter Protein-Verlust
  • Frei von Oberflächenbeschichtungen, z. B. Silikon
  • Frei von DNA, DNase, RNase und ATP (PCR-rein)
  • Spezielles Polypropylen-Material, hergestellt unter optimierten Verarbeitungsbedingungen
  • Verfügbar in Größen von 0,5 ml, 1,5 ml und 2,0 ml
  • Zugelassen bis 18.000 x g
  • Hoher Transparenzgrad
Protein LoBind-Röhrchen wurden speziell für die Verwendung in der Proteomik oder in anderen Bereichen der Proteinforschung (Antikörper, Zellbiologie, Peptidwirkstoffe usw.) entwickelt, da dort die Proben oft sehr klein sind und ihre Rückgewinnung entscheidend ist. LoBind-Röhrchen verbessern die Rückgewinnung, indem sie die Anhaftung der Proben am Röhrchen verringern – ganz ohne Einsatz von Zusatzstoffen oder Beschichtungen! Eine Kombination aus speziell entwickelter Technologie und reinstem, sorgfältig ausgewähltem Polypropylen ergibt ein Bindungsverhalten im Röhrchen, das Verluste minimal hält (<3 %). Enzyme bleiben aktiv und werden nicht durch Interaktionen mit der Röhrchenoberfläche denaturiert.
Rechtliche Hinweise
Eppendorf is a registered trademark of Eppendorf AG
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Anine Crous et al.
International journal of molecular sciences, 21(11) (2020-05-30)
Cancer stem cells (CSCs) are a leading contributor to lung cancer mortality rates. CSCs are responsible for tumor growth and recurrence through inhibition of drug-induced cell death, decreasing the effect of traditional cancer therapy and photodynamic therapy (PDT). PDT can