Merck
Z631167
Hettich® centrifuge buckets
for ROTOFIX 32A, ROTINA 38/38R and UNIVERSAL 320/320R Centrifuges, bucket/carrier for rotors 1624; 1726
Größe auswählen
6 EA
870,00 €
870,00 €
Versandbereit am04. April 2025Details
Größe auswählen
Ansicht ändern
6 EA
870,00 €
About This Item
UNSPSC-Code:
41103910
NACRES:
NB.22
870,00 €
Versandbereit am04. April 2025Details
Leistungsmerkmale
Holds 1 x 50 mLtube
Verpackung
pack of 6 ea
Hersteller/Markenname
Hettich 1746
Verfügbarkeit
available only in EU
not available in USA and Canada
Methode(n)
centrifugation: suitable
Kompatibilität
for use with rotors 1624 (Z601527) and 1726 (Z631108
Allgemeine Beschreibung
  • compatible with rotors 1624 (Z601527) and 1726 (Z631108)
Rechtliche Hinweise
Hettich is a registered trademark of Andreas Hettich GmbH & Co. KG
Erforderlich, aber nicht bereitgestellt
Produkt-Nr.
Beschreibung
Preisangaben
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)