Merck
Z653365
Hettich® centrifuge buckets
for ROTOFIX 32A and UNIVERSAL 320/320R, bucket/carrier for rotors 1624; 1726
Größe auswählen
1 EA
85,00 €
85,00 €
Check Cart for Availability
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 EA
85,00 €
About This Item
UNSPSC-Code:
41103910
NACRES:
NB.22
85,00 €
Check Cart for Availability
Leistungsmerkmale
Holds 10 x 4.9 mLblood collection/urine vessels
Hersteller/Markenname
Hettich 1741
Verfügbarkeit
available only in EU
not available in USA and Canada
Methode(n)
centrifugation: suitable
Kompatibilität
for use with rotors 1624 (Z601527) and 1726 (Z631108)
Allgemeine Beschreibung
  • compatible with rotors 1624 (Z601527) and 1726 (Z631108)
Rechtliche Hinweise
Hettich is a registered trademark of Andreas Hettich GmbH & Co. KG
Erforderlich, aber nicht bereitgestellt
Produkt-Nr.
Beschreibung
Preisangaben
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)