Merck
Z600318
Hellma® UltraMikro-Küvette zur Absorptionsmessung
High Performance Quartz Glass, spectral range 200-2,500 nm, pathlength 10 mm, chamber volume 160 μL
Synonym(e):
Hellma Micro Absorption Cuvettes
Größe auswählen
1 EA
470,00 €
470,00 €
Versandbereit am22. April 2025Details
Bulk-Bestellung anfordernWeitere Informationen anfragen
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 EA
470,00 €
About This Item
UNSPSC-Code:
41121813
NACRES:
SB.32
470,00 €
Versandbereit am22. April 2025Details
Bulk-Bestellung anfordernWeitere Informationen anfragen
Materialien
Suprasil® quartz
Beschreibung
2 windows
Hersteller/Markenname
Hellma 105.200-QS
Parameter
200-2,500 nm spectral range
Methode(n)
UV/Vis spectroscopy: suitable
photometry: suitable
H × B × T
45 mm × 12.5 mm × 12.5 mm
Mittelöffnung H
15 mm , aperture
Kammervolumen
160 μL
Weglänge
10 mm
Nachweisverfahren
photometric
Allgemeine Beschreibung
Mit PE-Stopfen, 2 Seiten geschliffen, Apertur 8 x 2 mm rechteckig
mit PE-Stopfen, rechteckige Apertur 8 mm x 2 mm
Verpackung
Sold as packages containing a single cell (1EA = 1 cell)
Rechtliche Hinweise
Hellma is a registered trademark of Hellma GmbH
Suprasil is a registered trademark of HERAEUS QUARZGLAS GMBH & CO.
Ähnliches Produkt
Produkt-Nr.
Beschreibung
Preisangaben
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)