Merck
Z378674
Sigma-Aldrich
Sigma-Solohill microcarrier beads
Collagen coated
About This Item
UNSPSC-Code:
41121800
NACRES:
NB.22
Materialien
polystyrene beads
Perlengröße
125-212 μm
Partikelgröße
125-212 μm
Dichte
1.02 g/cm3 (lit.)
Allgemeine Beschreibung
The porcine collagen surface layer promotes attachment and monolayer growth.
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Slide 1 of 1