Merck
Z350885
Vollpipette, Polyethylen
fine tip, large bulb, sterile, bulb draw 4.8
Synonym(e):
liquid transfer tool, plastic pipette
Größe auswählen
400 EA
231,00 €
231,00 €
Voraussichtliches Versanddatum29. Mai 2025
Größe auswählen
Ansicht ändern
400 EA
231,00 €
About This Item
UNSPSC-Code:
41121500
NACRES:
NB.01
231,00 €
Voraussichtliches Versanddatum29. Mai 2025
Materialien
polyethylene
Sterilität
sterile
Leistungsmerkmale
graduations: no
Verpackung
pack of 400 (individually wrapped)
Hersteller/Markenname
Sigma-Aldrich
Länge
150 mm
Kolbenentnahme
4.8
Schaftdurchm.
6.3 mm
Allgemeine Beschreibung
Inertes, nicht toxisches LDPE, mit Ethylenoxid oder Strahlung sterilisierbar. Auch zum Einfrieren mit Inhalt in fl. Stickstoff geeignet! Brauchen keine Gummihütchen. Spitzen, ausser Art. Z13.500-3, können zugeschmolzen werden.
Verpackung
Individually wrapped
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)