Merck
Z330647
Lenz® Bistabil® Scheidetrichter
capacity 500 mL, joint: ST/NS 29/32, PTFE key, graduated: no
Größe auswählen
2 EA
172,00 €
172,00 €
Check Cart for Availability
Größe auswählen
Ansicht ändern
2 EA
172,00 €
About This Item
UNSPSC-Code:
41121809
NACRES:
NB.43
172,00 €
Check Cart for Availability
Materialien
PTFE key
Verbindung
joint: ST/NS29/32
Beschreibung
interchangable stopcock key with retainer; interchangable stopper
Leistungsmerkmale
graduated: no
Hersteller/Markenname
Lenz 4.0041.58
Kapazität
500 mL
Absperrhahn-Stopfenbohrungsgröße
4.0 mm
Rechtliche Hinweise
Bistabil is a registered trademark of Lenz GmbH
Lenz is a registered trademark of Lenz GmbH
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)