Merck
Z330663
Lenz® Bistabil® Scheidetrichter
capacity 2,000 mL, joint: ST/NS 29/32, PTFE key, graduated: no
Größe auswählen
1 EA
171,00 €
171,00 €
Versandbereit am11. April 2025Details
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 EA
171,00 €
About This Item
UNSPSC-Code:
41121809
NACRES:
NB.43
171,00 €
Versandbereit am11. April 2025Details
Materialien
PTFE key
Verbindung
joint: ST/NS29/32
Beschreibung
interchangable stopcock key with retainer; interchangable stopper
Leistungsmerkmale
graduated: no
Hersteller/Markenname
Lenz 4.0041.73
Kapazität
2,000 mL
Absperrhahn-Stopfenbohrungsgröße
6.0 mm
Rechtliche Hinweise
Bistabil is a registered trademark of Lenz GmbH
Lenz is a registered trademark of Lenz GmbH
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)