Z329568
BRAND® Messkolben, PP
volume 500 mL, accuracy: 0.5 mL
About This Item
Empfohlene Produkte
Materialien
polypropylene
Verbindung
joint ST/NS neck19/26
Sterilität
non-sterile
Leistungsmerkmale
class B DIN EN ISO 1042. Calibrated to contain (TC, In).
closure type PP Stopper
Verpackung
pack of 1
Hersteller/Markenname
BRAND
Messbereich Volumen
500 mL, accuracy: 0.5 mL
Höhe
258 mm
Kapazität
500 mL
Rechtliche Hinweise
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)