Z329371
BRAND® Magnetrührstäbchen, PTFE, dreieckig
L 50 mm, bar diam. 12 mm
Größe auswählen
102,00 €
Versandbereit am03. April 2025Details
Größe auswählen
About This Item
102,00 €
Versandbereit am03. April 2025Details
Empfohlene Produkte
Materialien
triangular PTFE-coated
Verpackung
pack of 10
Hersteller/Markenname
BRAND 137820
Länge
50 mm
Stabdurchmesser
12 mm
Rechtliche Hinweise
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)