Merck
Z329223
BRAND® Magnetrührstäbchen, PTFE, ellipsenförmig
L 20 mm, diam. 10 mm
Synonym(e):
PTFE, Stirring rods
Größe auswählen
10 EA
96,50 €
96,50 €
Versandbereit am14. April 2025Details
Größe auswählen
Ansicht ändern
10 EA
96,50 €
About This Item
UNSPSC-Code:
41103806
eCl@ss:
32100100
NACRES:
NB.72
96,50 €
Versandbereit am14. April 2025Details
Materialien
PTFE-coated
oval
Hersteller/Markenname
BRAND 137302
Länge
20 mm
Durchmesser
10 mm
Allgemeine Beschreibung
Ideal geeignet für Gefäße mit rundem Boden.
Sonstige Hinweise
BR137302 (India)
Rechtliche Hinweise
BRAND is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)