Merck
Z329037
BRAND® Magnetrührstäbchen, PTFE, zylindrisch mit Mittelring
L 50 mm, bar diam. 8.5 mm
Größe auswählen
10 EA
78,50 €
78,50 €
Auf LagerDetails
Größe auswählen
Ansicht ändern
10 EA
78,50 €
About This Item
UNSPSC-Code:
41103806
eCl@ss:
32100100
NACRES:
NB.72
78,50 €
Auf LagerDetails
Materialien
cylindrical PTFE-coated
Verpackung
pack of 10
Hersteller/Markenname
BRAND 137435
Länge
50 mm
Stabdurchmesser
8.5 mm
Ringdurchm.
11 mm
Allgemeine Beschreibung
Für Gefäße mit unebenem Boden. Der Drehring sorgt für eine gleichmäßige Durchmischung.
Sonstige Hinweise
BR137435 (India)
Rechtliche Hinweise
BRAND is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)