Z328820
BRAND® Magnetrührstäbchen, PTFE, zylindrisch
L 45 mm, bar diam. 8 mm
Größe auswählen
62,00 €
Voraussichtliches Versanddatum16. April 2025
Größe auswählen
About This Item
62,00 €
Voraussichtliches Versanddatum16. April 2025
Empfohlene Produkte
Materialien
PTFE-coated
cylindrical
Hersteller/Markenname
BRAND 137132
Länge
45 mm
Stabdurchmesser
8 mm
Allgemeine Beschreibung
Leistungsmerkmale und Vorteile
- BRAND® magnetic cylindrical stirring bars are round with a smooth surface.
- The Alnico V magnetic cores are encapsulated with high-grade, crack-resistant PTFE (polytetrafluoroethylene) coating.
- Ideal for large volumes or highly viscous mixtures.
Sonstige Hinweise
Rechtliche Hinweise
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)