Z328707
BRAND® Magnetrührstäbchen, PTFE, zylindrisch
L 15 mm, bar diam. 1.7 mm
Größe auswählen
86,50 €
Versandbereit am31. März 2025Details
Größe auswählen
About This Item
86,50 €
Versandbereit am31. März 2025Details
Empfohlene Produkte
Materialien
PTFE-coated
cylindrical
Hersteller/Markenname
BRAND 137111
Länge
15 mm
Stabdurchmesser
1.7 mm
Allgemeine Beschreibung
Leistungsmerkmale und Vorteile
- BRAND® magnetic cylindrical stirring bars are round with a smooth surface.
- The Alnico V magnetic cores are encapsulated with high-grade, crack-resistant PTFE (polytetrafluoroethylene) coating.
- Ideal for large volumes or highly viscous mixtures.
Sonstige Hinweise
Rechtliche Hinweise
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)