Merck
Z327530
BRAND® Messzylinder, PP, mit aufgedruckter blauer Skala oder geprägter Skala
volume 25 mL,
embossed scale: yes
Größe auswählen
10 EA
33,50 €
33,50 €
Check Cart for Availability
Größe auswählen
Ansicht ändern
10 EA
33,50 €
About This Item
UNSPSC-Code:
41121805
NACRES:
NB.43
33,50 €
Check Cart for Availability
Leistungsmerkmale
subdivision 0.5 mL
Hersteller/Markenname
BRAND
Messbereich Volumen
25 mL
Höhe
170 mm
Allgemeine Beschreibung
Messzylinder, hohe Form, gegossene Graduierung. Aus klarem PP, entsprechend der ISO 6706 (Toleranzen entsprechen auch der DIN 12680-1, Klasse B für Messzylinder aus Glas). Kalibriert auf Inhalt (TC, IN). Sehr gut ablesbar, mit Ausgiesser. Nicht über 80°C erhitzen, da sonst Ungenauigkeiten entstehen können.
Sonstige Hinweise
BR35020 (India)
Rechtliche Hinweise
BRAND is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)