Merck
Z327379
BRAND® Messzylinder, PMP
volume 100 mL, tol. accuracy: 0.4 mL, subdivision, 1 mL
Größe auswählen
2 EA
27,70 €
27,70 €
Versandbereit am10. April 2025Details
Größe auswählen
Ansicht ändern
2 EA
27,70 €
About This Item
UNSPSC-Code:
41121805
NACRES:
NB.43
27,70 €
Versandbereit am10. April 2025Details
Leistungsmerkmale
subdivision 1 mL
Hersteller/Markenname
BRAND
tol. measuring range
accuracy: 0.4 mL
Messbereich Volumen
100 mL
Höhe
250 mm
Allgemeine Beschreibung
20% bessere Toleranzen als Glas der Klasse A
Sonstige Hinweise
BR35138 (India)
Rechtliche Hinweise
BRAND is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)