Merck
Z326917
BRAND® BLAUBRAND® Messkolben, Glasstopfen, transparent
volume 100 mL, accuracy: 0.08 mL, neck joint: ST/NS 14/23, glass stopper
Synonym(e):
Flasks
Größe auswählen
2 EA
52,40 €
52,40 €
Versandbereit am14. April 2025Details
Größe auswählen
Ansicht ändern
2 EA
52,40 €
About This Item
UNSPSC-Code:
41121804
NACRES:
NB.43
52,40 €
Versandbereit am14. April 2025Details
Materialien
borosilicate glass
glass stopper
Verbindung
joint: ST/NS neck14/23
Sterilität
non-sterile
Leistungsmerkmale
class A DE-M, DIN EN ISO 1042. Calibrated to contain (TC, In).
closure type Glass stopper
Verpackung
pack of 2
Hersteller/Markenname
BRAND
Messbereich Volumen
100 mL, accuracy: 0.08 mL
Kapazität
100 mL
Allgemeine Beschreibung
Messkolben nach DIN EN 1042, Klasse A, konformitätsbescheinigt, mit Chargennummer. Aus Duran® Glas, kalibriert auf Inhalt (TC, IN). Lieferung mit Glas Stopfen. Beschriftung in blauer Emaille. Blaubrand Messkolben werden mit einem detaillierten Chargenzertifikat in jeder Packung geliefert.
Sonstige Hinweise
BR37289 (India)
Rechtliche Hinweise
BLAUBRAND is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
BRAND is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)