Z326852
BRAND® BLAUBRAND® Messkolben, Glasstopfen, transparent
volume 10 mL, accuracy: 0.04 mL, neck joint: ST/NS 10/19
Synonym(e):
Flasks
Größe auswählen
43,60 €
Versandbereit am10. April 2025Details
Größe auswählen
About This Item
43,60 €
Versandbereit am10. April 2025Details
Empfohlene Produkte
Materialien
borosilicate glass
wide-neck
Verbindung
joint: ST/NS neck10/19
Sterilität
non-sterile
Leistungsmerkmale
accuracy class A
closure type Glass stopper
Verpackung
pack of 2
Hersteller/Markenname
BRAND
Messbereich Volumen
10 mL, accuracy: 0.04 mL
Kapazität
10 mL
Rechtliche Hinweise
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)