Merck
Z326801
BRAND® BLAUBRAND® ETERNA Messkolben
volume 500 mL, accuracy: 0.25 mL
Größe auswählen
2 EA
63,50 €
63,50 €
Versandbereit am11. April 2025Details
Größe auswählen
Ansicht ändern
2 EA
63,50 €
About This Item
UNSPSC-Code:
41121804
NACRES:
NB.43
63,50 €
Versandbereit am11. April 2025Details
Materialien
borosilicate glass
Verbindung
joint ST/NS neck19/26
Beschreibung
calibrated to contain (TC, EX)
Sterilität
non-sterile
Leistungsmerkmale
class A DE-M, DIN EN ISO 1042. Calibrated to contain (TC, In).
closure type PP Stopper
Verpackung
pack of 2
Hersteller/Markenname
BRAND
Messbereich Volumen
500 mL, accuracy: 0.25 mL
Kapazität
500 mL
Allgemeine Beschreibung
Klasse A, konformitätsbescheinigt, mit Chargennummer. Aus Duran® Glas, kalibriert auf Inhalt (TC,IN). Lieferung mit PP Stopfen. Eterna Beschriftung in brauner Diffusionsfarbe, besonders resistent gegen aggresive Reinigungsmittel. Blaubrand® Messkolben werden mit einem detaillierten Chargenzertifikat in jeder Packung geliefert. Auf Anfrage gegen Aufpreis auch mit individuellem Eichzertifikat lieferbar.
Sonstige Hinweise
BR36852 (India)
Rechtliche Hinweise
BLAUBRAND is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
BRAND is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Slide 1 of 1