Merck
Z326666
Sigma-Aldrich
BRAND® BLAUBRAND® Messkolben, PP-Stopfen, transparent
volume 1,000 mL, accuracy: 0.6 mL, polypropylene stopper, neck joint: ST/NS 29/32
Größe auswählen
1 EA
61,60 €
61,60 €
Check Cart for Availability
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 EA
61,60 €
About This Item
UNSPSC-Code:
41121804
NACRES:
NB.43
61,60 €
Check Cart for Availability
Materialien
borosilicate glass
polypropylene stopper
wide-neck
Verbindung
joint: ST/NS neck29/32
Beschreibung
calibrated to contain (TC, IN)
Sterilität
non-sterile
Leistungsmerkmale
accuracy class A (DIN EN ISO 1042, calibrated to contain (TC, EX))
closure type PP Stopper
Verpackung
pack of 1
Hersteller/Markenname
BRAND
Messbereich Volumen
1,000 mL, accuracy: 0.6 mL
Kapazität
1000 mL
Allgemeine Beschreibung
Messkolben nach DIN EN ISO 1042, Klasse A, konformitätsbescheinigt, mit Chargennummer. Aus Duran® Glas, kalibriert auf Inhalt (TC, IN). Lieferung mit PP Stopfen. Beschriftung für hohen Kontrast in blauer Emaille. Blaubrand Messkolben werden mit einem detaillierten Chargenzertifikat in jeder Packung geliefert. Auf Anfrage gegen Aufpreis auch mit individuellem Eichzertifikat lieferbar.
Sonstige Hinweise
BR37234 (India)
Rechtliche Hinweise
BLAUBRAND is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
BRAND is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)