Z325708
BRAND® BLAUBRAND® Messpipetten, kalibriert für die Abgabe (TD, EX)
type 3 (zero on top), capacity 5 mL , with 0.05 subdivisions, suitable for cotton plugs
Größe auswählen
88,20 €
Größe auswählen
About This Item
88,20 €
Empfohlene Produkte
Materialien
AR-Glas®
Agentur
according to DIN 12 697
Leistungsmerkmale
class AS
graduation
subdivision 0.05 mL
total delivery (Ex + 15 sec waiting time) (with large suction tube suitable for cotton plugs)
Verpackung
pack of 12
Hersteller/Markenname
BRAND 27711
Messbereich Volumen
5 mL, accuracy: 0.05 mL
Kapazität
5 mL , with 0.05 subdivisions
Rechtliche Hinweise
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Protokolle
This page contains detailed information on working with and handling pipettes and pipetting aids.