Merck
Z325562
BRAND® SILBERBRAND ETERNA graduated pipette, calibrated to deliver (TD, EX)
capacity 25 mL
Größe auswählen
6 EA
57,90 €
57,90 €
Voraussichtliches Versanddatum02. April 2025
Größe auswählen
Ansicht ändern
6 EA
57,90 €
About This Item
UNSPSC-Code:
41121500
NACRES:
NB.01
57,90 €
Voraussichtliches Versanddatum02. April 2025
Materialien
AR-Glass
Beschreibung
includes enlarged suction tube for cotton plugs.
Leistungsmerkmale
class B
graduation
subdivision 0.1 mL
supplementary to DIN range
Verpackung
pack of 6
Hersteller/Markenname
BRAND 27079
Kapazität
25 mL
Allgemeine Beschreibung
Messpipetten nach DIN 12 696. Eterna Graduierung in brauner Diffusionsfarbe, besonders beständig gegen aggressive Reinigungsmittel.
Sonstige Hinweise
BR27079 (India)
Rechtliche Hinweise
AR-Glas is a registered trademark of Schott AG
BRAND is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Lot/Batch Number
Leider sind derzeit keine COAs für dieses Produkt online verfügbar.
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Protokolle
This page contains detailed information on working with and handling pipettes and pipetting aids.