BR146508
BRAND® glass powder funnel short wide stem
top diam. 60 mm, bottom diam. 18 mm
Synonym(e):
Funnels, Power funnels
Größe auswählen
9,70 €
Versandbereit am25. April 2025Details
Größe auswählen
About This Item
9,70 €
Versandbereit am25. April 2025Details
Empfohlene Produkte
Verpackung
pack of 1 ea
Hersteller/Markenname
BRAND 146508
Bodendurchm.
18 mm
Oberteil Durchm.
60 mm
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
Leistungsmerkmale und Vorteile
- BRAND® borosilicate glass powder funnel is best suited for transferring powders.
- These general lab use funnels include ground and fire-polished upper rim.
- Features a short, wide stem that facilitates optimal filtration.
Rechtliche Hinweise
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)