Z325031
BRAND® BLAUBRAND® Vollpipette, kalibriert für die Abgabe (TD, EX)
capacity 15 mL, one mark
Größe auswählen
62,40 €
Auf LagerDetails
Größe auswählen
About This Item
62,40 €
Auf LagerDetails
Empfohlene Produkte
Materialien
AR-Glas®
Beschreibung
total delivery Ex + 15 sec waiting time
Leistungsmerkmale
class AS
Verpackung
pack of 6 ea
Hersteller/Markenname
BRAND 29713
Kapazität
15 mL
Allgemeine Beschreibung
According to DIN EN ISO 648.
Sonstige Hinweise
Rechtliche Hinweise
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Protokolle
This page contains detailed information on working with and handling pipettes and pipetting aids.