Z324892
BRAND® SILBERBRAND ETERNA volumetric pipettes, calibrated to deliver
capacity 100 mL
About This Item
Empfohlene Produkte
Materialien
AR-Glas®
Agentur
according to DIN 12 690
Leistungsmerkmale
class B (callibrated to deliver)
class B
one-mark
Verpackung
pack of 6 ea
Hersteller/Markenname
BRAND 29519
Messbereich Volumen
100 mL, accuracy: 0.12 mL
Kapazität
100 mL
Allgemeine Beschreibung
Leistungsmerkmale und Vorteile
- BRAND® SILBERBRAND ETERNA, 1-mark, volumetric pipette is used for the accurate measurement of instruments for precision analyses.
- Calibrated to deliver (TD, Ex).
Sonstige Hinweise
Rechtliche Hinweise
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Protokolle
This page contains detailed information on working with and handling pipettes and pipetting aids.